missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15828620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15828620 2.5 L 2.5 L
15808620 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15828620 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016402500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 109-69-3
Grad Research
Molekylær formel CH3(CH2)3Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57

Specifica

Smeltepunkt -123°C
Tæthed 0.886 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 79°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001009
Mængde 2.5 L
Synonym 1-Chlorobutane, n-Butyl chloride, 1-Chlorobutane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.