Få mere at vide
1-Chlorobutane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -123°C |
| Tæthed | 0.886 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 79°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00001009 |
| Mængde | 2.5 L |
| Synonym | 1-Chlorobutane, n-Butyl chloride, 1-Chlorobutane |