Få mere at vide
1-chlorbutan, sekventeringsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10015770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10015770 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10015770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404550010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00 DKK
    722.40 DKK / 1 L
    Spare 22.60 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Surhed 0,0003 meq/g maks.
CAS 109-69-3
Absorbans (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand), (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −) ved 0nm, 0,005 maks. ved 270 nm, 0,005 maks. ved 300 nm, 0,01 maks. ved 250 nm, 1 maks. ved 220 nm, 1 maks. ved 230 nm
Smeltepunkt -123,0 °C
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 77,0 °C til 78,0 °C
Flammepunkt −12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H9Cl
Lineær formel CH3(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1,4014 til 1,4034
MDL nummer MFCD00001009
Mængde 1 L
Beilstein 01, 118
Rester efter fordampning 2 ppm maks.
Merck Index 15, 1561
Specifik vægtfylde 0.88
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med alkohol og æter
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCl
IUPAC navn 1-chlorbutan
Molekylvægt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad Rækkefølge
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.