Få mere at vide
1-Chlorobutane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15621150 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15621150 1 L Glass Bottle 1 L
15631150 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621150 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 1250081L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorobutane
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Smeltepunkt -123°C
Farve Colorless
Tæthed 0.886g/mL at 25°C
Kogepunkt 78.8°C
Eksplosionsgrænse 0.101
Flammepunkt −12°C (10.4°F)
Tændingspunkt 860°F
Emballage Glass Bottle
Lineær formel CH3(CH2)3Cl
Brydningsindeks n20/D 1.402(lit.)
Mængde 1 L
FN nummer UN1127
Beilstein 1730909
Formel vægt 92.57g/mol
Damptryk 80.1mmHg (78.4°C)
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus