Få mere at vide
1-Chlorobutane, For Synthesis, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15818620
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15818620 1 L Glass Bottle
1 options
Artikelnummer. 15818620 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016401000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Synthesis grade 1-Chlorobutane, suitable for a variety of laboratory applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Smeltepunkt -123°C
Assay Procent Noter ≥99%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C4H9Cl
MDL nummer MFCD00001009
Mængde 1 L
FN nummer 1127
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCl
IUPAC navn 1-chlorobutane
Molekylvægt (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥99%
Grad Synthesis
Fysisk form Liquid