Få mere at vide
1-Chlorobutane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorobutane-D9 |
| CAS | 175540-76-8 |
| Molekylær formel | C4 D9 Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorobutane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Chlorobutane-d9, 1-Chlorobutane-D9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.6227 |
| Formel vægt | 101.0958 g/mol |
| Vis mere |