Få mere at vide
1-Klorobutan CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99,8%, Solstice
Artikelnummer. 15614730
Skift visning
Mængde:
1 L
2 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614730 2 L 2 L
15694720 1 L 1 L
15604730 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15614730 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 349582L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1665.80 DKK / 2 L
    Spare 404.20 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CHROMASOLV™ , til HPLC,≥ 99,8 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Navn note for HPLC
Smeltepunkt -123 °C
Tæthed 0,886 g/ml ved 25 °C (lit.)
Kogepunkt 77 °C til 78 °C
Lineær formel CH3(CH2)3Cl
Brydningsindeks n20/D 1.402
Mængde 2 L
Beilstein 1730909
Formel vægt 92,57 g/mol
Damptryk 80,1 mmHg (78,4 °C)
Procent renhed ≥99.8%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.