Få mere at vide
1-chlorbutan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081491
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11430403
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11494.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
1-chlorbutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chlorobutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Smeltepunkt °C to 123°C
Tæthed 0.886
Kogepunkt 77°C to 78°C
Flammepunkt -12°C (10°F)
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.4024
Mængde 500 mL
FN nummer UN1127
Beilstein 1730909
Merck Index 14,1560
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Chlorobutane