Få mere at vide
1-Klorobutan, 99+%
Artikelnummer. 11440403
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440403 2500 mL 2500ml
11430403 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11440403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11494.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
1-chlorbutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chlorobutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Smeltepunkt -123 °C
Tæthed 0.886
Kogepunkt 77 °C til 78 °C
Flammepunkt −12 °C (10 °F)
Analyseprocentområde >99%
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.4024
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1127
Beilstein 1730909
Merck Index 14,1560
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og æter. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske