Få mere at vide
1-Klorobutan, 99+%
Artikelnummer. 11430403
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430403 500 mL 500ml
11440403 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11430403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11494.AP
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92,57 g/mol
1-chlorbutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chlorobutan anvendes som mellemprodukter og opløsningsmidler. Det bruges til HPLC, spektrofotometri og miljøtest. Det bruges som et alkyleringsreagens i syntese af organiske og metalliske forbindelser. Det er også ansat som et anthelmintikum i veterinærmedicin.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
Smeltepunkt °C til 123 °C
Tæthed 0.886
Kogepunkt 77 °C til 78 °C
Flammepunkt -12 °C (10 °F)
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.4024
Mængde 500 mL
FN nummer UN1127
Beilstein 1730909
Merck Index 14,1560
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol og æter. Ublandelig med vand.
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chlorobutane