Få mere at vide
1-chlorbutan, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627934 10 L Plast tromle 10 L
10478310 1 L Glasflaske 1 L
10193390 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10627934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154630100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-69-3
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.57
MDL nummer MFCD00001009
InChI nøgle VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC navn 1-chlorbutan
SMIL CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chlorobutane
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -123.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 77.0°C to 78.0°C
Flammepunkt −12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel CH3(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1.4014 to 1.4034
Mængde 10 L
Beilstein 01, 118
Merck Index 15, 1561
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
Formel vægt 92.57
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.