Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorobutane |
| Navn note | For HPLC |
| Surhed | 0.0003 meq/g max. |
| Absorbans | 1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm |
| CAS min % | 99.75 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -123.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8800g/mL |
| Kogepunkt | 77.0°C to 78.0°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Chlorobutane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.