Få mere at vide
1-Chlorobenzotriazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chlorobenzotriazole |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H |
| Formel vægt | 153.0094 |