Få mere at vide
1-Kloranthraquinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroanthraquinone |
| CAS | 82-44-0 |
| Molekylær formel | C14H7ClO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H |
| SMIL | Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12 |
| IUPAC navn | 1-chloranthracen-9,10-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.66 |
| Formel vægt | 242.0135 |