Få mere at vide
1-Kloranthraquinon, TRC
Artikelnummer. 30353042
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30353042 5 g
1 options
Artikelnummer. 30353042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3643105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroanthraquinone
CAS 82-44-0
Molekylær formel C14H7ClO2
Mængde 5 g
Synonym 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone
InChI formel InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
SMIL Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
IUPAC navn 1-chloranthracen-9,10-dion
Molekylvægt (g/mol) 242.66
Formel vægt 242.0135