Få mere at vide
1-Chloroadamantan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroadamantane |
| CAS | 935-56-8 |
| Molekylær formel | C10 H15 Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Amantadine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2 |
| SMIL | ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | 1-chloroadamantan |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.68 |
| Formel vægt | 170.0862 |