Få mere at vide
1-Chloroadamantan, TRC
Artikelnummer. 30360962
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30360962 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30360962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC363890250MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroadamantane
CAS 935-56-8
Molekylær formel C10 H15 Cl
Mængde 250 mg
Synonym Amantadine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2
SMIL ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC navn 1-chloroadamantan
Molekylvægt (g/mol) 170.68
Formel vægt 170.0862