Få mere at vide
1-Chloroadamantane-d15, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloroadamantane-D15 |
| CAS | 352431-55-1 |
| Molekylær formel | C10 D15 Cl |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 7-chloro- (9 CI), -Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 1-Adamantyl-d15 chloride, 1-Chloroadamantane-d15, 1-Chloroadamantane-D15, 1-Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-d15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(Cl)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1-chloro-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantane |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.7715 |
| Formel vægt | 185.1804 g/mol |
| Vis mere |