Få mere at vide
1-Chloroadamantan, 98%
Artikelnummer. 10533031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533031 10 g Glasflaske 10g
10081741 50 g Glasflaske 50g
10229543 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 264240100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-56-8
Molekylær formel C10H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 170.68
MDL nummer MFCD00075627
InChI nøgle OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
IUPAC navn 1-chloradamantan
SMIL ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-chloroadamantane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163,0 °C til 166,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 170.68
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloroadamantane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.