Få mere at vide
1-Chloroadamantane, 98%
Artikelnummer. 11307108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307108 5 g 5g
11397098 25 g 25g
15431077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015169.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170.68 g/mol
Det bruges i nogle tørætsningsmasker og polymerformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 935-56-8
Molekylær formel C10H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 170.68
MDL nummer MFCD00075627
InChI nøgle OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
IUPAC navn 1-chloradamantan
SMIL ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroadamantane
Smeltepunkt 165°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Poorly soluble in water. Soluble in hydrocarbons. But readily soluble in nonpolar organic solvents.
Formel vægt 170.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk