Få mere at vide
1-(Chloracetyl)-2-(trifluoracetyl)hydrazin, TRC
Artikelnummer. 30354344
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30354344 10 g
1 options
Artikelnummer. 30354344 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36382010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
CAS 762240-99-3
Molekylær formel C4 H4 Cl F3 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), Acetic acid, trifluoro-, 2-(chloroacetyl)hydrazide (9CI), 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
InChI formel InChI=1S/C4H4ClF3N2O2/c5-1-2(11)9-10-3(12)4(6,7)8/h1H2,(H,9,11)(H,10,12)
SMIL FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
IUPAC navn N'-(2-chloracetyl)-2,2,2-trifluoracetohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 204.54
Formel vægt 203.9913