Få mere at vide
1-Chloracetyl-2-(trifluoracetyl)hydrazin, 97%
Artikelnummer. 15490878
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490878 1 g 1g
15451436 250 mg 250mg
15400888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54647.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 762240-99-3 | C4H4ClF3N2O2 | 204,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 762240-99-3
Molekylær formel C4H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.53
MDL nummer MFCD07779449
InChI nøgle DYKIVKLXFDNBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloroacetyl-2-trifluoroacetyl hydrazine, n'-2-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, n'-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-2-chloroacetyl hydrazide, 2-chloro-n'-2,2,2-trifluoroacetyl acetohydrazide, n'-2-chloroacetyl-trifluoroacetohydrazide, 1-trifluoroacetyl-2-chloroacetyl hydrazine, 2-chloro-n'-trifluoroacetyl acetohydrazide, acetic acid, trifluoro-, 2-chloroacetyl hydrazide
PubChem CID 11961370
IUPAC navn N'-(2-chloracetyl)-2,2,2-trifluoracetohydrazid
SMIL FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Mængde 1 g
Formel vægt 204.53
Procent renhed 97%