Få mere at vide
1-Chloro Dihydro Dutasteride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro Dihydro Dutasteride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31ClF6N2O2/c1-24-10-9-16-14(4-8-21-25(16,2)20(28)12-22(37)36-21)15(24)6-7-18(24)23(38)35-19-11-13(26(29,30)31)3-5-17(19)27(32,33)34/h3,5,11,14-16,18,20-21H,4,6-10,12H2,1-2H3,(H,35,38)(H,36,37)/t14-,15-,16-,18+,20-,21+,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 564.1978 |