Få mere at vide
1-Klor-6-iodohexan, TRC
Artikelnummer. 30367688
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367688 5 g
30353610 1 g
30359499 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3700655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34683-73-3
Molekylær formel C6H12ClI
Molekylvægt (g/mol) 246.52
Synonym 1-Iodo-6-chlorohexane
IUPAC navn 1-klor-6-iodohexan
SMIL ClCCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-6-iodohexane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formel vægt 245.9672