Få mere at vide
1-Klor-6-iodohexan, 97%
Artikelnummer. 11391847
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391847 50 g 50g
11381847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05198.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 34683-73-3 | C6H12ClI | 246,516 g/mol
1-Chloro-6-iodohexan anvendes som: Farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloro-6-iodohexan anvendes som: Farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34683-73-3
Molekylær formel C6H12ClI
Molekylvægt (g/mol) 246.516
MDL nummer MFCD00039417
InChI nøgle QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 1-chloro-6-iodo, hexamethylene chloroiodide, 6-chlorohexyl iodide, acmc-20aovr, 6-chloro-1-iodohexane, 1-iodo-6-chloro hexane, 1-chloro-6-iodohexane, 1-chloro-6-iodohexane, stab. with copper chip, stabilized with copper chip
PubChem CID 118713
IUPAC navn 1-chlor-6-iodhexan
SMIL C(CCCI)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-6-iodohexane
Brydningsindeks 1.525
Mængde 50 g
Beilstein 1732408
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 246.52
Procent renhed 97%