Få mere at vide
1-Klor-5-trimethylsilyl-4-pentyn, 97%
Beskrivelse
1-chlor-5-trimethylsilyl-4-pentyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 75 °C til 77 °C (21 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne |
| Mængde | 25 g |
| Flammepunkt | 65 °C (149 °F) |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Tæthed | 0.977 |
| Lineær formel | Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3 |
| IUPAC navn | 5-chlorpent-1-ynyl(trimethyl)silan |
| Formel vægt | 174.75 |
| Procent renhed | 97% |