Få mere at vide
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, 97%
Artikelnummer. 15440158
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440158 5 g 5g
15450158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53393.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77113-48-5 | C8H15ClSi | 174.74 g/mol
1-chlor-5-trimethylsilyl-4-pentyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyn anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77113-48-5
Molekylær formel C8H15ClSi
Molekylvægt (g/mol) 174.74
MDL nummer MFCD00671353
InChI nøgle UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentynyl trimethylsilane, 1-chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, silane, 5-chloro-1-pentynyl trimethyl, acmc-1bffc, 5-chloro-1-trimethylsilylpent-1-yne, 5-chloropent-1-ynyl trimethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl trimethylsilane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl trimethyl
PubChem CID 2757942
SMIL C[Si](C)(C)C#CCCCCl
Tekniske data
Kogepunkt 75°C to 77°C (21mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
Mængde 5 g
Lineær formel Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flammepunkt 65°C (149°F)
IUPAC navn (5-chlorpent-1-yn-1-yl)trimethylsilan
Formel vægt 174.75
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.456
Tæthed 0.977