Få mere at vide
1-Klor-5-triethylsilyl-4-pentyn, 97%
Artikelnummer. 15490418
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490418 5 g 5g
15400428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53515.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 174125-30-5 | C11H21ClSi | 216,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174125-30-5
Molekylær formel C11H21ClSi
Molekylvægt (g/mol) 216.82
MDL nummer MFCD00671352
InChI nøgle YOFYXFCOGXKCGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne, 5-chloropent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-ynyl triethylsilane, 1-triethylsilyl-5-chloro-1-pentyne, 5-chloranylpent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethylsilane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethyl silane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl triethyl
PubChem CID 2757930
IUPAC navn 5-chlorpent-1-ynyl(triethyl)silan
SMIL CC[Si](CC)(CC)C#CCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne
Mængde 5 g
Lineær formel Cl(CH2)3C≡CSi(CH2CH3)3
Formel vægt 216.83
Procent renhed 97%