Få mere at vide
1-Chloro-5-phenylpentane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392666
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11392666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08707.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15733-63-8
Molekylær formel C11H15Cl
Molekylvægt (g/mol) 182.69
MDL nummer MFCD00037118
InChI nøgle UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene #
PubChem CID 519173
IUPAC navn 5-chloropentylbenzene
SMIL ClCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-5-phenylpentane
Tæthed 1.014
Kogepunkt 76°C to 79°C (0.65 mmHg)
Brydningsindeks 1.514
Mængde 5 g
Beilstein 2355978
Formel vægt 182.7
Procent renhed 99%