Få mere at vide
1-Chloro-5-iodopentane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-chlor-5-iodpentan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Chloro-5-iodopentan anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-5-iodopentane |
| Tæthed | 1.663 |
| Kogepunkt | 75 °C til 77 °C (4 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5305 |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1732342 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Synonym | pentane, 1-chloro-5-iodo, pentamethylene chloroiodide, 5-chloropentyl iodide, 5-iodopentyl chloride, l-chloro-5-iodopentane, 1-iodo-5-chloropentane, 1-chloro-5-iodo-pentane, pentane,1-chloro-5-iodo, acmc-1b36d, 1-chloro-5-iodopentane |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandbar eller svær at blande med vand. |
| Vis mere |