Få mere at vide
1-Klor-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-1, TRC
Artikelnummer. 30005565
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30005565 500 mg -
30012644 250 mg -
30010993 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424838500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142770-42-1
Molekylær formel C16 H13 Cl O2 S
Molekylvægt (g/mol) 304.79
Synonym 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
IUPAC navn 1-klor-4-propoxythioxanthen-9-one
SMIL CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Formel vægt 304.0325