Få mere at vide
1-Klor-4-fenylphthalazin, 96%
Artikelnummer. 15485917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485917 5 g 5g
15495917 250 mg 250mg
15475917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15485917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33125.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10132-01-1
Molekylær formel C14H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 240.69
MDL nummer MFCD00524786
InChI nøgle WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
IUPAC navn 1-chlor-4-phenylphthalazin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Smeltepunkt 158 °C til 159 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 240.69
Procent renhed 96%