Få mere at vide
1-klor-4-fenylbutan, 97%
Artikelnummer. 11459303
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459303 25 g 25g
11439303 1 g 1g
11449303 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11753.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4830-93-7 | C10H13Cl | 168,664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4830-93-7
Molekylær formel C10H13Cl
Molekylvægt (g/mol) 168.664
MDL nummer MFCD00037117
InChI nøgle FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
PubChem CID 78543
IUPAC navn 4-chlorbutylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-phenylbutane
Tæthed 1.026
Kogepunkt 125 °C til 128 °C (20 mmHg)
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 25 g
Beilstein 2042123
Formel vægt 168.67
Procent renhed 97%