Få mere at vide
1-Chloro-4-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110946
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31110946 250 mg
31109531 1 g
31103564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110946 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12517250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-nitronaphthalene
CAS 605-61-8
Molekylær formel C10H6ClNO2
MDL nummer MFCD00465088
Mængde 250 mg
SMIL O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=C(Cl)C=C1)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 207.61
Procent renhed 98%