Få mere at vide
1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 97-07-4 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.64 |
| Formel vægt | 234.9706 |