missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-4-methylphthalazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-methylphthalazine |
| CAS | 19064-68-7 |
| Molekylær formel | C9 H7 Cl N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-4-Methyl-Phthalazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1nnc(Cl)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-methylphthalazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.62 |
| Formel vægt | 178.0298 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?