missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Chloro-4-methoxybutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-methoxybutane |
| CAS | 17913-18-7 |
| Molekylær formel | C5H11ClO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Chloro-4-methoxybutane, 4-Chlorobutyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-chlorobutane, 4-Methoxybutyl Chloride, Methyl 4-chlorobutyl Ether, NSC 83550, delta-Chlorobutyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | COCCCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-methoxybutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.59 |
| Formel vægt | 122.0498 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?