Få mere at vide
1-Klor-4-iodobutan, TRC
Artikelnummer. 30366253
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30366253 1 g
1 options
Artikelnummer. 30366253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5855621G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Molekylær formel C4H8ClI
Mængde 1 g
Synonym 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMIL ClCCCCI
IUPAC navn 1-chlor-4-iodobutan
Molekylvægt (g/mol) 218.46
Formel vægt 217.94