Få mere at vide
1-Klor-4-iodobutan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-iodobutane |
| CAS | 10297-05-9 |
| Molekylær formel | C4H8ClI |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMIL | ClCCCCI |
| IUPAC navn | 1-chlor-4-iodobutan |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.46 |
| Formel vægt | 217.94 |