Få mere at vide
1-chlor-4-hydroxyisoquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10432044 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10432044 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3336-43-4 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
CAS 3336-43-4
Smeltepunkt 195°C to 197°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6ClNO
MDL nummer MFCD03425941
Mængde 1 g
Synonym 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline, 4-isoquinolinol, 1-chloro, pubchem18457, 1-chloroisoquinoline-4-ol, 1-chloro-isoquinolin-4-ol, 4-isoquinolinol,1-chloro, 1-chloro-4-hydroxy isoquinoline, 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline 97
InChI nøgle JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 1-chlorisoquinolin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 179.60
PubChem CID 4281882
Formel vægt 179.61
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.