Få mere at vide
1-Chloro-4-ethynylbenzene, 98%
Artikelnummer. 10778183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10778183 1 g Glasflaske 1g
10536553 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-73-4
Molekylær formel C8H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 136.58
MDL nummer MFCD00191917
InChI nøgle LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
IUPAC navn 1-chlor-4-ethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Smeltepunkt 43°C to 47°C
CAS min % 97.5
Farve Brun til gul
CAS Max % 100.0
Mængde 1 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk masse
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4C∽CH
Beilstein 05,III,135
Kogepunkt 79°C to 82°C (23.0 mmHg)
Formel vægt 136.58
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.