Få mere at vide
1-Chloro-4-ethylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302107 5 g 5g
11312107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07931.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1-Chloro-4-ethylbenzen anvendes i maling& belægningsindustri, gummiindustri, vandbehandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloro-4-ethylbenzen bruges i malings- og belægningsindustrien, gummiindustrien, vandbehandling.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-98-0
Molekylær formel C8H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 140.61
MDL nummer MFCD00040855
InChI nøgle GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-chloro-4-ethyl, p-chloroethylbenzene, 4-chloroethylbenzene, 4-ethylchlorobenzene, acmc-20aovw, p-chlorophenyl ethane, 4-chloro ethylbenzene, 1-ethyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-ethylbenzene, 1-chloro-4-ethyl benzene
PubChem CID 69330
IUPAC navn 1-chlor-4-ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-4-ethylbenzene
Tæthed 1.03
Mængde 5 g
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5175
Beilstein 1099335
Kogepunkt 184°C to 185°C
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 140.61
Procent renhed 97%