Få mere at vide
1-chlor-4-(3-iodpropoxy)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695678
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10099321
Brand: Thermo Scientific Maybridge RH01447DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 119795-57-2
Molekylær formel C9H10ClIO
Molekylvægt (g/mol) 296.532
MDL nummer MFCD01764552
InChI nøgle HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC navn 1-chlor-4-(3-iodpropoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClC6H4OCH2CH2CH2I
Mængde 1 g
Formel vægt 296.53
Procent renhed 97%