Få mere at vide
1-Chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene |
| CAS | 3883-14-5 |
| Molekylær formel | C8H6Cl4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl4/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMIL | Clc1ccc(CC(Cl)(Cl)Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.95 |
| Formel vægt | 241.9224 |