Få mere at vide
1-Chloro-3-phenylpropane, Mikromol™
Artikelnummer. 30051026
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051026 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051026 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0454.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Chloro-3-phenylpropane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-phenylpropane
CAS 104-52-9
Analyt- eller komponentnavne 1-Chloro-3-phenylpropane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H11 Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Alverine Citrate Imp. A (EP), Alverine Imp. A (EP), 1-Chloro-3-phenylpropane, Alverine Citrate Impurity A, Alverine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
SMIL ClCCCc1ccccc1
IUPAC navn 3-chloropropylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 154.64
Mængde 100 mg
Formel vægt 154.0549 g/mol