Få mere at vide
1-Chloro-3-phenylpropane, Mikromol™
Beskrivelse
1-Chloro-3-phenylpropane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| CAS | 104-52-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. A (EP), Alverine Imp. A (EP), 1-Chloro-3-phenylpropane, Alverine Citrate Impurity A, Alverine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMIL | ClCCCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-chloropropylbenzene |
| Vis mere |