Få mere at vide
1-Chloro-3-methylbutane, 98%
Artikelnummer. 11397736
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397736 10 g 10g
11307746 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11371.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-84-6 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-84-6
Molekylær formel C5H11Cl
Molekylvægt (g/mol) 106.593
MDL nummer MFCD00013693
InChI nøgle CZHLPWNZCJEPJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl chloride, butane, 1-chloro-3-methyl, 3-methylbutyl chloride, isopentyl chloride, 4-chloro-2-methylbutane, 1-chloro-3,3-dimethylpropane, unii-87d3zl9f7a, isoamylchlorid, acmc-2098xt, 1-chloro-3-methyl-butane
PubChem CID 7893
IUPAC navn 1-chlor-3-methylbutan
SMIL CC(C)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-methylbutane
Smeltepunkt -104°C
Kogepunkt 99°C to 100°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Mængde 10 g
FN nummer UN1107
Beilstein 1730988
Merck Index 14,5116
Formel vægt 106.6
Procent renhed 98%