Få mere at vide
1-Klor-3-methyl-2-buten, 95%, stik. med kaliumcarbonat
Beskrivelse
1-chlor-3-methyl-2-buten bruges til syntese af geraniol. Det bruges også som et alkyleringsmiddel og som et reagens i hyperforin. Yderligere bruges det som et antibiotikum til at hæmme vækst af tumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Chloro-3-methyl-2-buten anvendes til syntese af geraniol. Det bruges også som et alkyleringsmiddel og som et reagens i hyperforin. Yderligere bruges det som et antibiotikum til at hæmme vækst af tumorceller.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, acetone, diethylether og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-methyl-2-butene |
| Navn note | stabiliseret med kaliumcarbonat |
| Tæthed | 0.928 |
| Kogepunkt | 107 °C til 109 °C |
| Flammepunkt | 13 °C (56 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2C=CHCH2Cl |
| Brydningsindeks | 1.449 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med kloroform, acetone, diethylether og alkohol. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |