Få mere at vide
1-Klor-3-methyl-2-buten, 95%, stik. med kaliumcarbonat
Artikelnummer. 11457867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457867 50 g 50g
11447867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16545.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 503-60-6 | C5H9Cl | 104,577 g/mol
1-chlor-3-methyl-2-buten bruges til syntese af geraniol. Det bruges også som et alkyleringsmiddel og som et reagens i hyperforin. Yderligere bruges det som et antibiotikum til at hæmme vækst af tumorceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Chloro-3-methyl-2-buten anvendes til syntese af geraniol. Det bruges også som et alkyleringsmiddel og som et reagens i hyperforin. Yderligere bruges det som et antibiotikum til at hæmme vækst af tumorceller.
Opløselighed
Blandbar med chloroform, acetone, diethylether og alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 503-60-6
Molekylær formel C5H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 104.577
MDL nummer MFCD00000982
InChI nøgle JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3-methyl-2-butene, prenyl chloride, 2-butene, 1-chloro-3-methyl, 3,3-dimethylallyl chloride, 3-methyl-2-butenyl chloride, 3-methylcrotyl chloride, unii-kmt7v9llbr, gamma,gamma-dimethylallyl chloride, kmt7v9llbr, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl chloride
PubChem CID 10429
IUPAC navn 1-chlor-3-methylbut-2-en
SMIL CC(=CCCl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-methyl-2-butene
Navn note stabiliseret med kaliumcarbonat
Tæthed 0.928
Kogepunkt 107 °C til 109 °C
Flammepunkt 13 °C (56 °F)
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2Cl
Brydningsindeks 1.449
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform, acetone, diethylether og alkohol. Ublandelig med vand.
Formel vægt 104.57
Procent renhed 95%