Få mere at vide
1-klor-3-methyl-2-buten (>85%), TRC
Artikelnummer. 30362032
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30362032 25 g
1 options
Artikelnummer. 30362032 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36783525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Chloro-3-methyl-2-butene
CAS 503-60-6
Molekylær formel C5H9Cl
Mængde 25 g
Synonym 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Chloride, 3-Methyl-1-chloro-2-butene, 3-Methyl-2-butenyl Chloride, 3-Methylcrotyl Chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene, Isoprenyl Chloride, Prenyl Chloride, γ,γ-Dimethylallyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMIL CC(=CCCl)C
IUPAC navn 1-klor-3-methylbut-2-en
Molekylvægt (g/mol) 104.58
Formel vægt 104.0393