Få mere at vide
1-klor-3-methyl-2-buten (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Chloro-3-methyl-2-butene |
| CAS | 503-60-6 |
| Molekylær formel | C5H9Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Chloride, 3-Methyl-1-chloro-2-butene, 3-Methyl-2-butenyl Chloride, 3-Methylcrotyl Chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene, Isoprenyl Chloride, Prenyl Chloride, γ,γ-Dimethylallyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=CCCl)C |
| IUPAC navn | 1-klor-3-methylbut-2-en |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vægt | 104.0393 |